1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938444-1G OR938444-250MG OR938444-5G
APOSOR938444-1GEA 131 CHF
APOSOR938444-1G APOSOR938444-250MG APOSOR938444-5G
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene 95%
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene
Formel: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11637163
CAS-Nummer: 63777-70-8