Ethyl 4-methylvalerate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-methylpentanoate
OR938286-25G OR938286-5G
APOSOR938286-25GEA 247 CHF
APOSOR938286-25G APOSOR938286-5G
Ethyl 4-methylvalerate 95%
Ethyl 4-methylvalerate
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042887
CAS-Nummer: 25415-67-2