2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938278-1G OR938278-250MG OR938278-500MG
APOSOR938278-1GEA 758 CHF
APOSOR938278-1G APOSOR938278-250MG APOSOR938278-500MG
2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine 95%
2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,646 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09840230
CAS-Nummer: 74405-07-5