2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938249-1G OR938249-250MG
APOSOR938249-1GEA 376 CHF
APOSOR938249-1G APOSOR938249-250MG
2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Chloro-4-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₆ClNS
MW: 183,658 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840701
CAS-Nummer: 3622-32-0