2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937480-1G
OR937480-250MG
APOSOR937480-1GEA
383
CHF
APOSOR937480-1G
APOSOR937480-250MG
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06804561 CAS-Nummer: 865278-12-2 |