2-Cyanobenzyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937471-10G OR937471-1G OR937471-5G
APOSOR937471-10GEA 131 CHF
APOSOR937471-10G APOSOR937471-1G APOSOR937471-5G
2-Cyanobenzyl acetate 95%
2-Cyanobenzyl acetate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20265196
CAS-Nummer: 38866-59-0