(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-[N-Benzyl-N-(methylaminocarbonyl)]benzeneboronic acid
OR9361-1G OR9361-5G
APOSOR9361-1GEA 211 CHF
APOSOR9361-1G APOSOR9361-5G
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Formel: C₁₅H₁₆BNO₃
MW: 269,103 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08235067
CAS-Nummer: 874219-49-5