Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR935842-250MG OR935842-500MG
APOSOR935842-250MGEA 1110 CHF
APOSOR935842-250MG APOSOR935842-500MG
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,243 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28135615
CAS-Nummer: 1447942-87-1