4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR934956-1G
OR934956-500MG
APOSOR934956-1GEA
1450
CHF
APOSOR934956-1G
APOSOR934956-500MG
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Formel:
C₆H₄Cl₄O₂ MW: 249.907 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28501578 CAS-Nummer: 1788041-68-8 |