3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR934826-1G OR934826-500MG
APOSOR934826-1GEA 1520 CHF
APOSOR934826-1G APOSOR934826-500MG
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₅H₈N₂·ClH
MW: 132,591 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26959098
CAS-Nummer: 1393180-30-7