2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR934729-1G OR934729-250MG
APOSOR934729-1GEA 158 CHF
APOSOR934729-1G APOSOR934729-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28040565
CAS-Nummer: 502653-18-1