2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR934535-1G OR934535-5G
APOSOR934535-1GEA 250 CHF
APOSOR934535-1G APOSOR934535-5G
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Formel: C₆H₈O₃
MW: 128,126 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28501618
CAS-Nummer: 1610028-25-5