Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR933912-1G
OR933912-250MG
OR933912-500MG
APOSOR933912-1GEA
1790
CHF
APOSOR933912-1G
APOSOR933912-250MG
APOSOR933912-500MG
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO₂·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28014565 CAS-Nummer: 1630907-39-9 |