tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR933579-1G OR933579-5G
APOSOR933579-1GEA 706 CHF
APOSOR933579-1G APOSOR933579-5G
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986984
CAS-Nummer: 1638768-92-9