2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933400-25G OR933400-100G
APOSOR933400-25GEA 105 CHF
APOSOR933400-25G APOSOR933400-100G
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00968685
CAS-Nummer: 927-81-1