2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933389-1G OR933389-250MG
APOSOR933389-1GEA 758 CHF
APOSOR933389-1G APOSOR933389-250MG
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid
Formel: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12784528
CAS-Nummer: 25393-20-8