1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933307-1G OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA 122 CHF
APOSOR933307-1G APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09879957
CAS-Nummer: 167479-16-5