2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933305-1G OR933305-250MG
APOSOR933305-1GEA 854 CHF
APOSOR933305-1G APOSOR933305-250MG
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800613
CAS-Nummer: 61364-25-8