4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)acetic acid
OR933292-1G OR933292-5G
APOSOR933292-1GEA 124 CHF
APOSOR933292-1G APOSOR933292-5G
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656118
CAS-Nummer: 29121-56-0