2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethanamine
OR933272-1G
OR933272-5G
APOSOR933272-1GEA
418
CHF
APOSOR933272-1G
APOSOR933272-5G
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176,258 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738984 CAS-Nummer: 37481-18-8 |