2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933217-1G OR933217-5G
APOSOR933217-1GEA 254 CHF
APOSOR933217-1G APOSOR933217-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
2-Cyanopropan-2-yl benzoate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037880
CAS-Nummer: 32379-42-3