N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933191-1G OR933191-250MG
APOSOR933191-1GEA 68.7 CHF
APOSOR933191-1G APOSOR933191-250MG
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClN·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00034904
CAS-Nummer: 6306-61-2