3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933163-1G
OR933163-250MG
APOSOR933163-1GEA
179
CHF
APOSOR933163-1G
APOSOR933163-250MG
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
3-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇BrN₂ MW: 175,026 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09991542 CAS-Nummer: 5744-80-9 |