Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933097-1G OR933097-250MG
APOSOR933097-1GEA 195 CHF
APOSOR933097-1G APOSOR933097-250MG
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate
Formel: C₃H₆NO₃·Na
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04307769
CAS-Nummer: 70161-44-3