Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-bromo-4-methoxypicolinate
OR933037-1G OR933037-250MG OR933037-5G
APOSOR933037-1GEA 34.8 CHF
APOSOR933037-1G APOSOR933037-250MG APOSOR933037-5G
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246.058 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18257513
CAS-Nummer: 1256789-95-3