Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933024-1G
OR933024-250MG
APOSOR933024-1GEA
836
CHF
APOSOR933024-1G
APOSOR933024-250MG
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00268136 CAS-Nummer: 4507-41-9 |