Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR933014-1G
OR933014-250MG
APOSOR933014-1GEA
584
CHF
APOSOR933014-1G
APOSOR933014-250MG
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate
Formel:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16039336 CAS-Nummer: 1234616-21-7 |