tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR933008-1G OR933008-5G
APOSOR933008-1GEA 184 CHF
APOSOR933008-1G APOSOR933008-5G
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Formel: C₁₁H₁₄ClNO₄S
MW: 291,751 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10697736
CAS-Nummer: 269747-25-3
UN: 1759
ADR: 8,III