(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932987-1G
OR932987-250MG
APOSOR932987-1GEA
967
CHF
APOSOR932987-1G
APOSOR932987-250MG
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ MW: 190,285 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08062535 CAS-Nummer: 132871-12-6 |