3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932970-1G OR932970-250MG
APOSOR932970-1GEA 220 CHF
APOSOR932970-1G APOSOR932970-250MG
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formel: C₆H₄ClN₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12024539
CAS-Nummer: 1111638-10-8