(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-3-(o-tolyl)isoxazole
OR932964-1G OR932964-250MG
APOSOR932964-1GEA 290 CHF
APOSOR932964-1G APOSOR932964-250MG
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738508
CAS-Nummer: 885273-56-3