1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932930-1G OR932930-5G
APOSOR932930-1GEA 179 CHF
APOSOR932930-1G APOSOR932930-5G
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.136 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062669
CAS-Nummer: 13210-29-2