Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932836-1G OR932836-5G
APOSOR932836-1GEA 152 CHF
APOSOR932836-1G APOSOR932836-5G
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234607
CAS-Nummer: 64360-47-0