Benzofuran-6-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932830-1G OR932830-250MG
APOSOR932830-1GEA 518 CHF
APOSOR932830-1G APOSOR932830-250MG
Benzofuran-6-ol 95%
Benzofuran-6-ol
Formel: C₈H₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669481
CAS-Nummer: 13196-11-7