4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932827-1G OR932827-250MG
APOSOR932827-1GEA 967 CHF
APOSOR932827-1G APOSOR932827-250MG
4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₉H₈ClN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909315
CAS-Nummer: 186519-91-5