4-Chloro-6-methylnicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932816-10G OR932816-1G OR932816-5G
APOSOR932816-10GEA 396 CHF
APOSOR932816-10G APOSOR932816-1G APOSOR932816-5G
4-Chloro-6-methylnicotinic acid 95%
4-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520850
CAS-Nummer: 1060805-95-9