5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932764-1G
OR932764-250MG
APOSOR932764-1GEA
136
CHF
APOSOR932764-1G
APOSOR932764-250MG
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₄H₃BrN₂O₂ MW: 190,983 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21605341 CAS-Nummer: 1328893-16-8 |