Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR932724-1G OR932724-500MG
APOSOR932724-1GEA 1330 CHF
APOSOR932724-1G APOSOR932724-500MG
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Formel: C₇H₁₀O₃
MW: 142,153 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20134006
CAS-Nummer: 1148130-30-6