2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932719-1G OR932719-250MG
APOSOR932719-1GEA 854 CHF
APOSOR932719-1G APOSOR932719-250MG
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,185 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06255192
CAS-Nummer: 54365-75-2