1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932717-1G OR932717-250MG
APOSOR932717-1GEA 645 CHF
APOSOR932717-1G APOSOR932717-250MG
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864359
CAS-Nummer: 1255717-79-3