4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932711-1G
OR932711-250MG
APOSOR932711-1GEA
560
CHF
APOSOR932711-1G
APOSOR932711-250MG
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044711 CAS-Nummer: 952138-13-5 |