5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932660-1G
OR932660-250MG
APOSOR932660-1GEA
161
CHF
APOSOR932660-1G
APOSOR932660-250MG
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₆O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02629380 CAS-Nummer: 105337-42-6 |