2-Ethylnicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932526-1G OR932526-5G
APOSOR932526-1GEA 81.9 CHF
APOSOR932526-1G APOSOR932526-5G
2-Ethylnicotinic acid 95%
2-Ethylnicotinic acid
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.163 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18072523
CAS-Nummer: 3421-76-9