6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932513-1G
OR932513-250MG
APOSOR932513-1GEA
159
CHF
APOSOR932513-1G
APOSOR932513-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇ClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11977521 CAS-Nummer: 1210781-03-5 |