5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932432-5G
APOSOR932432-5GEA
83.6
CHF
APOSOR932432-5G
5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂O MW: 164,977 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04971420 CAS-Nummer: 17285-36-8 |