(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932412-1G
APOSOR932412-1GEA 168 CHF
APOSOR932412-1G
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine 96%
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine
Formel: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213616
CAS-Nummer: 69957-96-6