2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932350-10G OR932350-1G OR932350-25G OR932350-100G
APOSOR932350-10GEA 81.9 CHF
APOSOR932350-10G APOSOR932350-1G APOSOR932350-25G APOSOR932350-100G
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride
Formel: C₃H₈ClN·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050517
CAS-Nummer: 4535-90-4