4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932346-1G
OR932346-250MG
APOSOR932346-1GEA
161
CHF
APOSOR932346-1G
APOSOR932346-250MG
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
4-Chloro-7-hydroxyquinoline
Formel:
C₉H₆ClNO MW: 179,603 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261120 CAS-Nummer: 181950-57-2 |