Boc-DL-tert-leucine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932319-1G
OR932319-25G
OR932319-5G
APOSOR932319-1GEA
147
CHF
APOSOR932319-1G
APOSOR932319-25G
APOSOR932319-5G
Boc-DL-tert-leucine 97%
Boc-DL-tert-leucine
Formel:
C₁₁H₂₁NO₄ MW: 231,289 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00057782 CAS-Nummer: 169870-82-0 |