5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932270-1G
OR932270-250MG
APOSOR932270-1GEA
1040
CHF
APOSOR932270-1G
APOSOR932270-250MG
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,592 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08059080 CAS-Nummer: 89938-56-7 |